Tlačiť
Silicone oil, 100 - 300 mPa.s (20 °C) Oilbath, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Polyphenyl-methylsiloxane
MQ100
1.07742.0100 1.07742.1000
1.07742.0100EA 84.52 EUR
1.07742.0100 1.07742.1000
Silicone oil, 100 - 300 mPa.s (20 °C) Oilbath, Supelco®
Silicone oil
Silicone oil used as oil bath up to 250 °C.
Balenie: Packed in plastic bottles.
Teplota varu: >315 °C (1013 hPa)
Hustota: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >295 °C
Číslo MDL: MFCD00132673
Číslo CAS: 68083-14-7