Tlačiť
Pytle a stojany
Dodávateľ: BRAND
759705 759710
129-0131EA 20.39 EUR
129-0131 129-9812
Pytle a stojany
Sáčky Jednorázové odpadní sáčky
Pytle: Jednorázový pytel, PP/PA.
Stojany:
Ocelový drát potažený epoxidovou vrstvou, s gumovými nožičkami. Nejsou autoklávovatelné.
Epoxy-coated steel wire, with rubber feet. Non-autoclavable.
Pozor: risk of injury. Never put sharp objects such as needles into plastic bags. Bags should stay open during sterilisation.