Tlačiť
Kyselina sírová 95,85 - 96,15% 96% calibration solution of viscosity acc. to DIN EN ISO 307
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
85652.290EA 121.37 EUR
85652.290 85652.320
Kyselina sírová 95,85 - 96,15% 96% calibration solution of viscosity acc. to DIN EN ISO 307
Kyselina sírová
Informace o dodávce: This product is not available in all countries. Please check with your local VWR office or supplier.
Vzorec: H₂SO₄
Mw: 98.08
Teplota varu: 330 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 10.38 °C
Hustota: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
OSN: 1830
ADR: 8 II
REACH: 01-2119458838-20
Merck Index: 14,08974
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 95.85 - 96.15 %