Tlačiť
Sulphasalazine ~95%, orange powder
Dodávateľ: MP Biomedicals
Nebezpečí
Synonymá: 5-[4-(2-Pyridylsulphamoyl)phenylazo]salicylic Acid, 2-Hydroxy-5-((4-(N-(pyridin-2-yl)sulphamoyl)phenyl)diazenyl)benzoic acid
0219114410 0219114450
ICNA0219114410EA 97.74 EUR
ICNA0219114410 ICNA0219114450
Sulphasalazine ~95%, orange powder
Sulphasalazine
Soluble in 1 M ammonium hydroxide (200 mg plus 4,0 ml - clear solution).
Soluble in 1 M ammonium hydroxide (200 mg plus 4,0 ml - clear solution).
Vzorec: C₁₈H₁₄N₄O₅S
Mw: 398.39 g/mol
Teplota tavenia: 260…265 °C (rozkl., lit.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00057363
Číslo CAS: 599-79-1