Tlačiť
Fuchsin (kyselina), powder C.I. 42685
Dodávateľ: MP Biomedicals
Synonymá: CI 42685
0215819725 0215819750 0215819780
ICNA0215819725EA 92.53 EUR
ICNA0215819725 ICNA0215819750 ICNA0215819780
Fuchsin (kyselina), powder C.I. 42685
Fuchsin (kyselina)
Acid fuchsin is one of the dyes used in Masson′s trichome stain where it is used to distinguish muscle from collagen.
Soluble in water.
Vzorec: C₂₀H₁₇N₃Na₂O₉S₃
Mw: 585.55
Číslo MDL: MFCD00013286
Číslo CAS: 3244-88-0
Merck Index: 12,00109
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identity Test Passes
UV/VIS: l max (water) 543 - 547 nm