Tlačiť
Citran železito-amonný, brown powder
Dodávateľ: MP Biomedicals
Varování
Synonymá: Ammonium ferric citrate, Ferric Ammonium Citrate, Ammonium iron (III) citrate
0215804080 0215804090
ICNA0215804080EA 30.2 EUR
ICNA0215804080 ICNA0215804090
Citran železito-amonný, brown powder
Citran železito-amonný
Ferric Ammonium Citrate is supplemented to the growth media as a source of iron for the micro-organism to be analysed.
  • Soluble in water (100 mg/ml); practically insoluble in alcohol.
Vzorec: C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇
Teplota varu: 2735 °C (1013 hPa) (lit.)
Teplota tavenia: 1539 °C (lit.)
Hustota: 7.87 g/cm³ (25 °C) (lit.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013099
Číslo CAS: 1185-57-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
Iron Content 16.5 - 18.5%