Propylenkarbonát, liquid
Dodávateľ: MP Biomedicals
0215641590
0215641591
0215641594
ICNA0215641590EA
106.7
EUR
ICNA0215641590
ICNA0215641591
ICNA0215641594
Propylenkarbonát, liquid
Propylenkarbonát
Soluble in water.
Soluble in water.
Vzorec:
C₄H₆O₃ |
Číslo MDL:
MFCD00005385 Číslo CAS: 108-32-7 |