Tlačiť
Propylenkarbonát, liquid
Dodávateľ: MP Biomedicals
0215641590 0215641591 0215641594
ICNA0215641590EA 106.7 EUR
ICNA0215641590 ICNA0215641591 ICNA0215641594
Propylenkarbonát, liquid
Propylenkarbonát
Soluble in water.
Soluble in water.
Vzorec: C₄H₆O₃
Číslo MDL: MFCD00005385
Číslo CAS: 108-32-7