Tlačiť
Methyl palmitoleate, liquid
Dodávateľ: MP Biomedicals
Synonymá: Palmitoleic acid methyl ester, (Z)-Methyl hexadec-9-enoate
0215604890 0215604891
ICNA0215604890EA 243.14 EUR
ICNA0215604890 ICNA0215604891
Methyl palmitoleate, liquid
Methyl palmitoleate
Vzorec: C₁₇H₃₂O₂
Mw: 268.44
Číslo MDL: MFCD00042911
Číslo CAS: 1120-25-8