Tlačiť
Leuco crystal violet, powder
Dodávateľ: MP Biomedicals
Varování
0215519505 0215519525
ICNA0215519505EA 76.21 EUR
ICNA0215519505 ICNA0215519525
Leuco crystal violet, powder
Leuco crystal violet
Soluble in benzene (0,5/20 - clear).
  • λmax 260 nm(lit.)
Pozor: Research Use Only (RUO).
Vzorec: C₂₅H₃₁N₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008314
Číslo CAS: 603-48-5