Tlačiť
Bronopol, white crystalline powder
Dodávateľ: MP Biomedicals
Nebezpečí
0215488725 0215488780
ICNA0215488725EA 71 EUR
ICNA0215488725 ICNA0215488780
Bronopol, white crystalline powder
Bronopol
Soluble in a 1% aqueous solution (clear, colorless solution).
Soluble in a 1% aqueous solution (clear, colorless solution).
Pozor: Research Use Only (RUO).
Vzorec: HOCH₂BrC(NO₂)CH₂OH
Teplota tavenia: 125…135 °C
Číslo MDL: MFCD00007390
Číslo CAS: 52-51-7
OSN: 3241
ADR: 4.1,III