Tlačiť
2-Bromethylamine hydrobromide ≥98.0%, white crystalline powder
Dodávateľ: MP Biomedicals
Varování
Synonymá: 2-Bromoethylammonium bromide, 2-Bromoethylamine hydrobromide
0215487525 0215487580
ICNA0215487525EA 27.16 EUR
ICNA0215487525 ICNA0215487580
2-Bromethylamine hydrobromide ≥98.0%, white crystalline powder
2-Bromethylamine hydrobromide
2-Bromoethylamine is used to construct C2-symmetric imidazolidinylidene ligands with a dioxolane backbone.
Pozor: Research Use Only (RUO).
Vzorec: BrCH₂CH₂NH₃Br
Mw: 204.89
Teplota tavenia: 342…345° F (lit.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012886
Číslo CAS: 2576-47-8