Tlačiť
Benfluorex hydrochloride, white powder
Dodávateľ: MP Biomedicals
0215482050 0215482010
ICNA0215482050EA 328.06 EUR
ICNA0215482050 ICNA0215482010
Benfluorex hydrochloride, white powder
Benfluorex hydrochloride
Vzorec: C₁₉H₂₁ClF₃NO₂
Mw: 387.827 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00058493
Číslo CAS: 23642-66-2
EINECS: 245-777-9