Tlačiť
Fosfomycin disodium salt
Dodávateľ: MP Biomedicals
0215187601 0215187605 0215187610
ICNA0215187601EA 57.76 EUR
ICNA0215187601 ICNA0215187605 ICNA0215187610
Fosfomycin disodium salt
Fosfomycin disodium salt
Soluble in water (50 mg/ml) clear,colourless solution.
  • Soluble in water (50 mg/ml)
  • Clear, colourless solution
Vzorec: C₃H₅Na₂O₄P
Číslo MDL: MFCD00056853
Číslo CAS: 26016-99-9