Tlačiť
2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna), white powder
Dodávateľ: MP Biomedicals
Varování
0215160201 0215160205 0215160210 0215160225
ICNA0215160201EA 60.57 EUR
ICNA0215160201 ICNA0215160205 ICNA0215160210 ICNA0215160225
2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna), white powder
2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna)
2-Mercaptoethane sulphonic acid sodium salt is a thermally stable acidic cofactor in the methyl transfer reaction of methanobacterium.
Also acts as a water-soluble disulfide reducing agent.
Soluble in water (50 mg/ml).
Pozor: Research Use Only (RUO).
Vzorec: C₂H₅NaO₃S₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007535
Číslo CAS: 19767-45-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identity Test Passes