Tlačiť
Evans blue ~85% (dye content), black powder
Dodávateľ: MP Biomedicals
Nebezpečí
0215110805 0215110850
ICNA0215110805EA 45.73 EUR
ICNA0215110805 ICNA0215110850
Evans blue ~85% (dye content), black powder
Evans blue
Evans Blue used in double-labeling procedure for studying axonal branching.
  • Dye content: ~85%
Pozor: Research Use Only (RUO).
Vzorec: C₃₄H₂₈N₆O₁₄S₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004021
Číslo CAS: 314-13-6