Tlačiť
Uhličitan lithný, powder ACS
Dodávateľ: MP Biomedicals
0215253780 0215253790
ICNA0215253780EA 0 EUR
ICNA0215253780 ICNA0215253790
Uhličitan lithný, powder ACS
Uhličitan lithný
Vzorec: Li₂CO₃
Číslo MDL: MFCD00011084
Číslo CAS: 554-13-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Synonyms Carbonic Acid Dilithium Salt; Carbonic Acid Lithium Salt; Dilthium Carbonate; Lithiumcarbonat; Carbolithium
Form White Powder
Storage Store at Room Temperature (15 to 30 °C)
Assay ≥99%
Heavy Metals ≤0,002% (as Pb)
Insoluble in Dilute HCl ≤0,01%
Chloride ≤0,005%
Nitrate (NO3) ≤5 ppm
Sulphur Compounds (as SO4) ≤0,2%
Iron (Fe) ≤0,002%
Calcium (Ca) ≤0,01%
Potassium (K) ≤0,01%
Sodium (Na) ≤0,1%