Tlačiť
Kyselina galová monohydrát, powder ACS
Dodávateľ: MP Biomedicals
Synonymá: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid monohydrate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid hydrate
0215252590 0215252580
ICNA0215252590EA 322.85 EUR
ICNA0215252590 ICNA0215252580
Kyselina galová monohydrát, powder ACS
Kyselina galová monohydrát
Vzorec: C₇H₆O₅·1H₂O
Mw: 188.14
Teplota tavenia: 250
Teplota vzplanutia: 250
Číslo MDL: MFCD00149098
Číslo CAS: 5995-86-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Synonyms 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
Form White Powder
Storage Store at Room Temperature (15 to 30 °C), Desiccate
Assay ≥98,0%
Insoluble Matter ≤0,01%
Residue on Ignition ≤0,05%
Sulphate (SO4) ≤0,02%