Tlačiť
o-Fenylendiamin
Dodávateľ: MP Biomedicals
Synonymá: 1,2-Phenylendiamine, 1,2-Phenylenediamine, 1,2-Diaminobenzene, OPD
0215182850 0215182883
ICNA0215182850EA 85.44 EUR
ICNA0215182850 ICNA0215182883
o-Fenylendiamin
o-Fenylendiamin
Vzorec: C₆H₈N₂
Číslo MDL: MFCD00007721
Číslo CAS: 95-54-5
OSN: 1673
ADR: 6.1,III