Tlačiť
Tricaprin, white solid
Dodávateľ: MP Biomedicals
Synonymá: Tridecanoin, Trisdecanoin, 1,2,3-Tridecanoylglycerol, Glycerol Tridecanoate, Propane-1,2,3-triyl tris(decanoate)
0210529701 0210529705
ICNA0210529701EA 91.73 EUR
ICNA0210529701 ICNA0210529705
Tricaprin, white solid
Tricaprin
Soluble in chloroform (100 mg/ml) and ethanol.
Soluble in ethanol.
Pozor: Research Use Only (RUO).
Vzorec: C₃₃H₆₂O₆
Mw: 554.85 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00036239
Číslo CAS: 621-71-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identity Test Passes