Tlačiť
Vitamin A palmitate in corn oil, >1,000,000 IU/g, clear yellow liquid
Dodávateľ: MP Biomedicals
Nebezpečí
0210326325 0210326380
ICNA0210326325EA 114.32 EUR
ICNA0210326325 ICNA0210326380
Vitamin A palmitate in corn oil, >1,000,000 IU/g, clear yellow liquid
Vitamin A palmitate
  • Presentation : Clear Yellow Liquid
Storage: under nitrogen.
Vzorec: C₃₆H₆₀O₂
Teplota tavenia: 28,..29 °C (lit.)
Teplota vzplanutia: 194 °C (381,2 °F) (lit.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00019414
Číslo CAS: 79-81-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identity Test Passes
Activity >1,000,000 IU/g