Tlačiť
DL-Serin ≥98%, white powder
Dodávateľ: MP Biomedicals
Synonymá: (±)-Serine, H-DL-Ser-OH, DL-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
0210286825 0210286880 0210286891
ICNA0210286825EA 71.4 EUR
ICNA0210286825 ICNA0210286880 ICNA0210286891
DL-Serin ≥98%, white powder
DL-Serin
NMDA agonist acting at the glycine site; precursor of glycine by serine hydroxymethyltransferase.
Soluble in water (50 mg/ml - clear colorless solution).
Pozor: Research Use Only (RUO).
Vzorec: C₃H₇NO₃
Teplota tavenia: 228 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064223
Číslo CAS: 302-84-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identity Test Passes
Purity ≥98%
FTIR Conforms to Standard
Melting Point 234 - 244 °C
Optical Rotation (c = 5, 1N HCl) -1° to + 1°