Tlačiť
Škrob, rozpustný Potato, powder, reagent
Dodávateľ: MP Biomedicals
Synonymá: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
0210293590 0210293591
ICNA0210293590EA 102.54 EUR
ICNA0210293590 ICNA0210293591
Škrob, rozpustný Potato, powder, reagent
Škrob, rozpustný
Substances reducing by Fehlings solution as maltose: 0,059%.
Soluble as 2% solution in boiling water.
Pozor: Research Use Only (RUO).
Vzorec: (C₆H₁₀O₅)n
Mw: 162.14
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082026
Číslo CAS: 9005-84-9
Merck Index: 13,08878
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identity Test Passes
Source Potato
FTIR Conforms to Standard
Moisture Content 20%
pH (2% aq soln) 5 - 7