Tlačiť
D(-)-Ornithine hydrochloride ~99%, white crystalline powder
Dodávateľ: MP Biomedicals
Synonymá: H-D-Orn-OH·HCl, H-D-Orn-OH.HCl
0210251401 0210251405 0210251410
ICNA0210251401EA 53.75 EUR
ICNA0210251401 ICNA0210251405 ICNA0210251410
D(-)-Ornithine hydrochloride ~99%, white crystalline powder
D-(-)-Ornithine hydrochloride
D-Ornithine cleave proteins at cysteine residues.
Soluble in water (30 mg/ml - clear, colorless solution).
Pozor: Research Use Only (RUO).
Vzorec: C₅H₁₂N₂O₂·HCl
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012917
Číslo CAS: 16682-12-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identity Test Passes
Purity ~99%
FTIR Conforms to Standard
Melting Point 235 - 245 °C
Optical Rotation Report Result