Tlačiť
D-(+)-Melibiose monohydrate, white powder
Dodávateľ: MP Biomedicals
0210225605 0210225625 0210225680
ICNA0210225605EA 94.67 EUR
ICNA0210225605 ICNA0210225625 ICNA0210225680
D-(+)-Melibiose monohydrate, white powder
D-(+)-Melibiose monohydrate
Vzorec: C₁₂H₂₂O₁₁·H₂O
Číslo MDL: MFCD00198188
Číslo CAS: 66009-10-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identity Test Passes Test
FTIR Conforms to Standard
Melting Point 174 - 190°C
Moisture Content ≤5%
Optical Rotation (c=4, water) +135 ± 10°