Tlačiť
L-Cystin ~99%, crystalline
Dodávateľ: MP Biomedicals
Synonymá: (R)-(-)-Cystine, (2R,2'R)-3,3'-Disulphanediylbis(2-aminopropanoic acid), (H-Cys-OH)2
0210145425 0210145480 0210145490 0210145491
ICNA0210145425EA 44.52 EUR
ICNA0210145425 ICNA0210145480 ICNA0210145490 ICNA0210145491
L-Cystin ~99%, crystalline
L-Cystin
50 mg/ml, 1 M HCl.
Solubility: 50 mg/ml, 1 M HCl.
Pozor: Research Use Only (RUO).
Vzorec: HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
Teplota tavenia: >240 °C (rozkl., lit.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064228
Číslo CAS: 56-89-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identity Test Passes
Purity 98.5 - 101.0%
FTIR Conforms to Standard
Moisture ≤0.5%
Optical Rotation (c=1,1N HCl) –210 to –230°