Tlačiť
Octenidine dihydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 1,1'-(Decane-1,10-diyl)bis(N-octylpyridin-4(1H)-imine) dihydrochloride
H62257.03 H62257.06
H62257.03EA 64.58 EUR
H62257.03 H62257.06
Octenidine dihydrochloride 98%
Octenidine dihydrochloride
Octenidine dihydrochloride is used as a antiseptic for skin, mucous Membranes and wounds.
Vzorec: C₃₆H₆₂N₄
Teplota tavenia: 214 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01938808
Číslo CAS: 70775-75-6
EINECS: 274-861-8
Merck Index: 14,6754
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Synonyms N,N'-[Decane-1,10-diyldi-1(4H)-pyridyl-4-ylidene]bis(octylammonium) dichloride
Solubility Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol
Assay (HPLC) 97,5%