Tlačiť
n-Dodecyl acrylate 90% stabilised, Technical Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Acrylic acid Lauryl ester, Acrylic acid Dodecyl ester, Dodecyl Acrylate, Lauryl Acrylate
Stabilizácia: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 60 - 100 ppm
H60625.AE H60625.AP
H60625.AEEA 75.81 EUR
H60625.AE H60625.AP
n-Dodecyl acrylate 90% stabilised, Technical Grade
n-Dodecyl acrylate
Vzorec: C₁₅H₂₈O₂
Teplota varu: 120 °C (0,75 mmHg)
Hustota: 0,884
Teplota vzplanutia: 110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042871
Číslo CAS: 2156-97-0
EINECS: 218-463-4
OSN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Synonyms Lauryl acrylate, Acrylic acid n-dodecyl ester
Assay (HPLC) 88.0%
Refractive Index 1,4450