Tlačiť
terc.butyl-4-methoxyfenol (směs izomerů) ∼98,5%, white powder
Dodávateľ: MP Biomedicals
Nebezpečí
Synonymá: tert-Butyl-4-methoxyphenol, BHA, tert-Butyl-4-hydroxyanisole, Butylhydroxyanisole, 2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol, Butylated hydroxyanisole
0210115980 0210115990
ICNA0210115980EA 50.54 EUR
ICNA0210115980 ICNA0210115990
terc.butyl-4-methoxyfenol (směs izomerů) ∼98,5%, white powder
terc.butyl-4-methoxyfenol (směs izomerů)
Butylated hydroxyanisole is an antioxidant. It is a mixture of 2- and 3-tertiary-butyl-4-hydroxyanisole.
Freely soluble in ethanol, methanol (50 mg/ml - clear and colorless) and in propylene glycol. Soluble in fats and oils. Insoluble in water.
Pozor: Research Use Only (RUO).
Vzorec: C₁₁H₁₆O₂
Mw: 180.25
Teplota varu: 264
Teplota vzplanutia: 156
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01779059
Číslo CAS: 25013-16-5
Merck Index: 12,01582
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identity Test Passes
Purity ~98.5%
FTIR Conforms to Reference