Tlačiť
Hydrogenuhličitan sodný ≥99.5%, white powder
Dodávateľ: MP Biomedicals
Synonymá: Sodium bicarbonate
02195497.5 0219549701 0219549705
ICNA02195497.5EA 45.26 EUR
ICNA02195497.5 ICNA0219549701 ICNA0219549705
Hydrogenuhličitan sodný ≥99.5%, white powder
Hydrogenuhličitan sodný
Soluble in water (100 mg/ml).
Vzorec: NaHCO₃
Mw: 84.01
Teplota tavenia: 270 °C (rozkl., lit.)
Hustota: 2.159 (20 °C) (lit.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003528
Číslo CAS: 144-55-8
Merck Index: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identity Test Passes
Purity ≥99,5%
pH (0.1M aq soln) 8,1 - 8,5