Tlačiť
Chlorid draselný 99.0-100.5%, crystalline powder ACS
Dodávateľ: MP Biomedicals
Synonymá: Potassiumchloride
02191427.1 02191427.5 0219142701 0219142705
ICNA02191427.1EA 43.66 EUR
ICNA02191427.1 ICNA02191427.5 ICNA0219142701 ICNA0219142705
Chlorid draselný 99.0-100.5%, crystalline powder ACS
Chlorid draselný
Soluble in water (1 g/3 ml - clear, colorless solution), boiling water (1 g/1,8 ml), glycerol (1 g/14 ml), or ethanol (1 g/250 ml); insoluble in ether or acetone; hydrochloric acid, sodium or magnesium chlorides diminish its solubility in water.
Vzorec: KCl
Mw: 74.55
Teplota varu: 1420
Teplota tavenia: 773
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011360
Číslo CAS: 7447-40-7
Merck Index: 14,07621
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 99,0 - 100,5%
pH 5,4 - 8,6 (5% aq soln)
Insoluble Matter ≤0,005%
Iodide ≤0,002%
Bromide ≤0,01%
Chlorate and Nitrate ≤0,003%
Phosphate ≤5 ppm
Sulphate ≤0,001%
Heavy Metals (Pb) 5 ppm;
Iron ≤3 ppm
Calcium ≤0,002%
Magnesium ≤0,001%
Sodium ≤0,005%