XTT sodium salt
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Synonymá:
2,3-Bis(2-methoxy-4-nitro-5-sulphophenyl)-2H-tetrazolium-5-carboxanilide, XTT sodium, Sodium 5,5'-(5-(phenylcarbamoyl)-2H-tetrazole-3-ium-2,3-diyl)bis(4-methoxy-2-nitrobenzenesulphonate), sodium 2,3,-bis(2-methoxy-4-nitro-5-sulphophenyl)-5-[(phenylamino)-carbonyl]-2H-tetrazolium inner salt
A2240.0100
A2240.0500
A2240.0100EA
396.96
EUR
A2240.0100
A2240.0500
XTT sodium salt
XTT sodium salt
Vzorec:
C₂₂H₁₇N₇O₁₃S₂Na Mw: 673.52 g/mol Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00083517 Číslo CAS: 111072-31-2 |
Výsledky špecifikačného testu
λmax. | 283 - 287 nm |
E 1 %/1 cm, 285 nm | 14,800 - 16,800 |