Tlačiť
N-Methyl-N-trimethylsilylheptafluorobutyramide (MSHFBA) silylation reagent, for GC derivatisation
Dodávateľ: MACHEREY-NAGEL
Varování
701260.110 701260.1100 701260.201 701260.510 701260.6100
MANA701260.110EA 187.32 EUR
MANA701260.110 MANA701260.1100 MANA701260.201 MANA701260.510 MANA701260.6100
N-Methyl-N-trimethylsilylheptafluorobutyramide (MSHFBA) silylation reagent, for GC derivatisation
Vzorec: CF₃CF₂CF₂CON(CH₃)Si(CH₃)₃
Teplota varu: 148 °C (760 mm Hg)
Číslo MDL: MFCD00077822
Číslo CAS: 53296-64-3
OSN: 3316
ADR: 9,II