Tlačiť
D(-)-Luciferin sodium salt, Ultra Pure Grade
Dodávateľ: VWR Chemicals
N456-100MGEA 0 EUR
N456-100MG N456-50MG
D(-)-Luciferin sodium salt, Ultra Pure Grade
D(-)-Luciferin sodium salt
Vzorec: C₁₁H₇N₂NaO₃S₂
Skladovacia teplota: Low Temperature Freezer (–40°C)
Číslo MDL: MFCD00044938
Číslo CAS: 103404-75-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow powder
Water Content (KF) ≤8%