Tlačiť
2-Pyrimidinecarboxylic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
455830010 455830050
ACRO455830010EA 78.22 EUR
ACRO455830010 ACRO455830050
2-Pyrimidinecarboxylic acid 95%
2-Pyrimidinecarboxylic acid
Vzorec: C₅H₄N₂O₂
Teplota tavenia: 190…195 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00856161
Číslo CAS: 31519-62-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %