Tlačiť
Sodium trifluoromethanesulphinate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Trifluoromethanesulphinic acid Sodium Salt, Langlois Reagent
454990010 454990050 454990250
ACRO454990010EA 37.29 EUR
ACRO454990010 ACRO454990050 ACRO454990250
Sodium trifluoromethanesulphinate 98%
Sodium trifluoromethanesulphinate
Vzorec: CHF₃O₂S
Mw: 156.05 g/mol
Teplota tavenia: 350 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03092989
Číslo CAS: 2926-29-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %