Tlačiť
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridine
454900010 454900050
ACRO454900010EA 135.98 EUR
ACRO454900010 ACRO454900050
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl 98%
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl
Vzorec: C₁₀H₆Br₂N₂
Teplota tavenia: 140…143 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00667763
Číslo CAS: 18511-71-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 145 °C
GC ≥97.5 %