Tlačiť
3-Buten-1-amine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Butenylamine, 4-Amino-1-butene
455050010 455050050
ACRO455050010EA 172.88 EUR
ACRO455050010 ACRO455050050
3-Buten-1-amine 97%
3-Buten-1-amine
Vzorec: C₄H₉N
Teplota varu: 83 °C (760 mmHg)
Teplota vzplanutia: –5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03425859
Číslo CAS: 2524-49-4
OSN: 2733
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4215 to 1.4275 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %