Tlačiť
5-Quinolinecarboxylic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
454760010 454760050
ACRO454760010EA 171.04 EUR
ACRO454760010 ACRO454760050
5-Quinolinecarboxylic acid 97%
5-Quinolinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
Mw: 173.17
Teplota tavenia: 337…341 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00047608
Číslo CAS: 7250-53-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white to light brown Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %