Tlačiť
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Cyanobenzyl alcohol
454650010 454650050 454650250
ACRO454650010EA 81.43 EUR
ACRO454650010 ACRO454650050 ACRO454650250
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile 97%
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₇NO
Mw: 133.15 g/mol
Teplota tavenia: 41…42 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00870633
Číslo CAS: 874-89-5
OSN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 44 °C
GC ≥96.0 %