Tlačiť
5-Thiazolecarboxylic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
454540010 454540050
ACRO454540010EA 182.66 EUR
ACRO454540010 ACRO454540050
5-Thiazolecarboxylic acid 98%
5-Thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₃NO₂S
Mw: 129.1371 g/mol
Teplota tavenia: 208…210 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03428539
Číslo CAS: 14527-41-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %