Tlačiť
2-Methoxy-4-pyridineboronic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methoxy-4-pyridylboronic acid, 2-Methoxypyridine-4-boronic acid, (2-Methoxypyridin-4-yl)boronic acid
454370010 454372500
ACRO454370010EA 606.5 EUR
ACRO454370010 ACRO454372500
2-Methoxy-4-pyridineboronic acid 95%
2-Methoxy-4-pyridineboronic acid
Vzorec: C₆H₈BNO₃
Teplota tavenia: 65…70 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07368877
Číslo CAS: 762262-09-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %