Tlačiť
(4-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: p-Tolylmethanesulphonyl chloride, α-p-Xylenesulphonyl chloride, 4-Methylbenzylsulphonyl chloride
454840010 454840050
ACRO454840010EA 98.68 EUR
ACRO454840010 ACRO454840050
(4-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride 97%
(4-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₉ClO₂S
Teplota tavenia: 78…82 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01631931
Číslo CAS: 51419-59-1
OSN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to tan Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 81 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure