Tlačiť
2-Bromo-4-thiazolecarboxylic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
454600010 454600050
ACRO454600010EA 165.26 EUR
ACRO454600010 ACRO454600050
2-Bromo-4-thiazolecarboxylic acid 98%
2-Bromo-4-thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₂BrNO₂S
Teplota tavenia: 204…205,5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115729
Číslo CAS: 5198-88-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %