Tlačiť
Dusičnan vizmutitý pentahydrát 98%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Bismuth trinitrate pentahydrate
454110010 454110050
ACRO454110010EA 195.87 EUR
ACRO454110010 ACRO454110050
Dusičnan vizmutitý pentahydrát 98%, pure
Dusičnan vizmutitý pentahydrát
Vzorec: Bi(NO₃)₃·5H₂O
Mw: 485.07
Teplota varu: 80 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 30 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149157
Číslo CAS: 10035-06-0
OSN: 1477
ADR: 5.1 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %