Tlačiť
Bismuth(III) sulphide 99%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
453991000 453995000
ACRO453991000EA 160.85 EUR
ACRO453991000 ACRO453995000
Bismuth(III) sulphide 99%, pure
Bismuth(III) sulphide
Vzorec: Bi₂S₃
Teplota tavenia: 763 °C
Hustota: 6,81 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014204
Číslo CAS: 1345-07-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Grey Powder and/or chunks
Titration Complexometric 80.1 to 82.5 % (Bi)