Tlačiť
Sulfid olovnatý 90%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Lead sulphide
453970010 453970050
ACRO453970010EA 137.59 EUR
ACRO453970010 ACRO453970050
Sulfid olovnatý 90%, pure
Sulfid olovnatý
Vzorec: ̍PbS
Mw: 239.27
Teplota varu: 1281.1 °C
Teplota tavenia: 1113.9 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016280
Číslo CAS: 1314-87-0
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,05445
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Grey to purple Powder
Assay ≥78 % (Pb)