Tlačiť
Bromid měďnatý, anhydrous 99% for analysis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Cupric bromide, Cuprous bromide
453950010 453952500
ACRO453950010EA 252.31 EUR
ACRO453950010 ACRO453952500
Bromid měďnatý, anhydrous 99% for analysis
Bromid měďnatý
Vzorec: Br₂Cu
Teplota varu: 900 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 498 °C
Hustota: 4,71 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010970
Číslo CAS: 7789-45-9
OSN: 3260
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Silver grey to black Crystalline powder
Titration Iodometric ≥98.5 %
Loss on drying ≤1 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.01 %