Tlačiť
L-Fenylalanin 98.5-101.0%, meets analytical specification of USP
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
453930250 453931000
ACRO453930250EA 61.77 EUR
ACRO453930250 ACRO453931000
L-Fenylalanin 98.5-101.0%, meets analytical specification of USP
L-Fenylalanin
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Teplota varu: 313 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 270…275 °C (rozkl.)
Hustota: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064227
Číslo CAS: 63-91-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 % (105°C, 3 hrs)
Heavy metals ≤15 ppm
Sulfated ash ≤0.4 %
Related substances ≤0.5 % (individual impurities)
pH 5.4 to 6.0 (1 % solution)
Specific optical rotation -32.7° to -34.7° (20°C, 589 nm) (2%,water)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (On dried base)
Chloride (Cl) ≤0.05 %
Sulfate (SO4) ≤0.03 %
Iron (Fe) ≤0.003 %