Tlačiť
Kobalt 99+%, powder, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
453910010 453912500
ACRO453910010EA 743.84 EUR
ACRO453910010 ACRO453912500
Kobalt 99+%, powder, pure
Kobalt
Vzorec: Co
Mw: 58.93
Teplota varu: 2870 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 1495 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010935
Číslo CAS: 7440-48-4
Merck Index: 12,02488
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Grey Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %