Tlačiť
Hydroxid kobaltnatý 95%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Cobalt dihydroxide, Cobaltous hydroxide, Cobalt(II) hydroxide
453892500 453890010
ACRO453892500EA 130.18 EUR
ACRO453892500 ACRO453890010
Hydroxid kobaltnatý 95%, pure
Hydroxid kobaltnatý
Vzorec: H₂CoO₂
Mw: 92.95
Hustota: 3.597
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016015
Číslo CAS: 21041-93-0
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02467
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Pink to red Powder
Titration excess HCl ≥94 %